1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520629-10G PC520629-1G PC520629-5G
APOSPC520629-10GEA 926 EUR
APOSPC520629-10G APOSPC520629-1G APOSPC520629-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226548
CAS nummer: 50562-22-6