2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520630-1G PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA 177 EUR
APOSPC520630-1G APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226715
CAS nummer: 1022980-26-2