1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520632-1G PC520632-5G
APOSPC520632-1GEA 224 EUR
APOSPC520632-1G APOSPC520632-5G
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂ClF₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226663
CAS nummer: 1099597-43-9