2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 177 EUR
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₆H₁₀F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226599
CAS nummer: 64196-43-6