3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 1630 EUR
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226592
CAS nummer: 1186194-56-8