Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 38 EUR
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845630
CAS nummer: 107504-07-4