1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520641-1G PC520641-5G
APOSPC520641-1GEA 259 EUR
APOSPC520641-1G APOSPC520641-5G
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₉BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226516
CAS nummer: 1099598-19-2