(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 317 EUR
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226603
CAS nummer: 161361-16-6