1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 1240 EUR
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226672
CAS nummer: 1099597-60-0