2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 1160 EUR
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226531
CAS nummer: 1099598-18-1