3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520647-10G PC520647-1G PC520647-5G
APOSPC520647-10GEA 914 EUR
APOSPC520647-10G APOSPC520647-1G APOSPC520647-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226546
CAS nummer: 1099597-36-0