3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520649-1G PC520649-500MG PC520649-5G
APOSPC520649-1GEA 352 EUR
APOSPC520649-1G APOSPC520649-500MG APOSPC520649-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
Formule: C₁₀H₇F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226532
CAS nummer: 134391-57-4