2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520653-1G PC520653-5G
APOSPC520653-1GEA 229 EUR
APOSPC520653-1G APOSPC520653-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226642
CAS nummer: 1099597-75-7