3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC520654-1G PC520654-5G
APOSPC520654-1GEA 70.6 EUR
APOSPC520654-1G APOSPC520654-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847339
CAS nummer: 154259-25-3