1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520655-1G PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA 137 EUR
APOSPC520655-1G APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₆ClF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845801
CAS nummer: 1138444-94-6