6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 212 EUR
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₅F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226677
CAS nummer: 1099597-76-8