4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520657-25G PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA 586 EUR
APOSPC520657-25G APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100160
CAS nummer: 1092349-75-1