1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 224 EUR
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₂F₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226681
CAS nummer: 27059-24-1