(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520661-1G PC520661-500MG PC520661-5G
APOSPC520661-1GEA 177 EUR
APOSPC520661-1G APOSPC520661-500MG APOSPC520661-5G
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formule: C₁₁H₅Cl₂FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100517
CAS nummer: 1099597-81-5