(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 22 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11656367
CAS nummer: 870063-60-8