5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 304 EUR
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100527
CAS nummer: 176214-12-3