2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520668-25G PC520668-5G
APOSPC520668-25GEA 867 EUR
APOSPC520668-25G APOSPC520668-5G
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845796
CAS nummer: 1138444-86-6