1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520670-10G PC520670-1G PC520670-500MG
APOSPC520670-10GEA 1130 EUR
APOSPC520670-10G APOSPC520670-1G APOSPC520670-500MG
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100172
CAS nummer: 93524-64-2