1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 702 EUR
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100171
CAS nummer: 81577-08-4