4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520672-1G PC520672-5G PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA 149 EUR
APOSPC520672-1G APOSPC520672-5G APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100557
CAS nummer: 306960-74-7