1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 1240 EUR
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂Cl₂F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100166
CAS nummer: 320-22-9