2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 879 EUR
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546932
CAS nummer: 111781-49-8