4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520687-1G PC520687-25G PC520687-5G
APOSPC520687-1GEA 200 EUR
APOSPC520687-1G APOSPC520687-25G APOSPC520687-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404950
CAS nummer: 114490-29-8