1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520691-10G PC520691-1G PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA 1640 EUR
APOSPC520691-10G APOSPC520691-1G APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formule: C₇H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194315
CAS nummer: 34888-08-9