(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520695-5G PC520695-25G PC520695-100G
APOSPC520695-5GEA 80.4 EUR
APOSPC520695-5G APOSPC520695-25G APOSPC520695-100G
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇ClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525555
CAS nummer: 55805-08-8