1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520697-10G PC520697-1G PC520697-5G
APOSPC520697-10GEA 844 EUR
APOSPC520697-10G APOSPC520697-1G APOSPC520697-5G
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇ClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525553
CAS nummer: 1204295-71-5