1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 259 EUR
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525512
CAS nummer: 50562-01-1