4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 820 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₃F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525503
CAS nummer: 1204296-05-8