1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520702-10G PC520702-1G PC520702-5G
APOSPC520702-10GEA 601 EUR
APOSPC520702-10G APOSPC520702-1G APOSPC520702-5G
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525517
CAS nummer: 145914-06-3