2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520704-1G PC520704-25G PC520704-5G
APOSPC520704-1GEA 142 EUR
APOSPC520704-1G APOSPC520704-25G APOSPC520704-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698545
CAS nummer: 1214372-57-2