1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 1160 EUR
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525560
CAS nummer: 40788-04-3