1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520710-10G PC520710-1G PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA 972 EUR
APOSPC520710-10G APOSPC520710-1G APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₄F₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698530
CAS nummer: 1214388-66-5