1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520711-10G PC520711-1G PC520711-5G
APOSPC520711-10GEA 656 EUR
APOSPC520711-10G APOSPC520711-1G APOSPC520711-5G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698548
CAS nummer: 1214333-76-2