1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520713-10G PC520713-1G PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA 1290 EUR
APOSPC520713-10G APOSPC520713-1G APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅F₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698632
CAS nummer: 1214358-15-2