2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520714-1G PC520714-5G
APOSPC520714-1GEA 247 EUR
APOSPC520714-1G APOSPC520714-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₄F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698654
CAS nummer: 1214358-19-6