2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520716-1G PC520716-5G
APOSPC520716-1GEA 281 EUR
APOSPC520716-1G APOSPC520716-5G
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140182
CAS nummer: 1211521-60-6