2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 375 EUR
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140181
CAS nummer: 1211535-69-1