3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 270 EUR
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140184
CAS nummer: 1221272-92-9