2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 982 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140192
CAS nummer: 1018678-48-2