3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 114 EUR
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Kookpunt: 35…40 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16140196
CAS nummer: 114468-04-1