2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 2360 EUR
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
MW: 181.60 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140178
CAS nummer: 124467-23-8