2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 399 EUR
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658727
CAS nummer: 1201675-01-5