6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 1160 EUR
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
MW: 181.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16658595
CAS nummer: 52200-53-0