3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC520734-1G PC520734-250MG PC520734-5G
APOSPC520734-1GEA 266 EUR
APOSPC520734-1G APOSPC520734-250MG APOSPC520734-5G
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formule: C₅H₇BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17170416
CAS nummer: 1252934-30-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III