3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 352 EUR
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257232
CAS nummer: 114468-05-2